Merck
100854
Sigma-Aldrich
2-溴-2′-甲氧基苯乙酮
98%
别名:
邻甲氧基-2-溴苯乙酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H4COCH2Br
CAS号:
分子量:
229.07
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
bp
130 °C/1 mmHg (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccccc1C(=O)CBr
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)8(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI 密鑰
GKNCPTLOPRDYMH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges