Merck
579696
Sigma-Aldrich
香豆素-3腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H5NO2
CAS号:
分子量:
171.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
184-188 °C (lit.)
官能基
ester
nitrile
SMILES 字串
O=C1Oc2ccccc2C=C1C#N
InChI
1S/C10H5NO2/c11-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)13-10(8)12/h1-5H
InChI 密鑰
QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)