About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H10P2Se4
CAS号:
分子量:
532.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
形狀
solid
品質等級
mp
206-210 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Se]=P1([Se]P(=[Se])([Se]1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C12H10P2Se4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-14(16,18-13)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI 密鑰
GKYFQRQKPYPLGJ-UHFFFAOYSA-N
應用
参与以下反应过程的试剂:
开环、脱硒和磷磷偶联试剂
- 苯酰肼生成螺旋杂环
- 仲胺
- 芳香二醇生成 10 元磷硒杂环
开环、脱硒和磷磷偶联试剂
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
572543-1G | 4061832620817 |