About This Item
线性分子式:
(H3CO)2C6H3CH2NCO
CAS号:
分子量:
193.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
96%
折射率
n20/D 1.5330 (lit.)
密度
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isocyanate
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(CN=C=O)c(OC)c1
InChI
1S/C10H11NO3/c1-13-9-4-3-8(6-11-7-12)10(5-9)14-2/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI 密鑰
HDLWLDXVEAXTMM-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup