Merck
571474
Sigma-Aldrich
3,5-二叔丁基苄溴
97%
别名:
1-溴甲基-3,5-二叔丁基苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)3C]2C6H3CH2Br
CAS号:
分子量:
283.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
官能基
bromo
SMILES 字串
CC(C)(C)c1cc(CBr)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H23Br/c1-14(2,3)12-7-11(10-16)8-13(9-12)15(4,5)6/h7-9H,10H2,1-6H3
InChI 密鑰
SNRYBGHMHAJTTM-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant involved in:
  • Chemoselective trifluoromethylation
  • Aralkylation of 2-N-acetylguanine
  • Coupling reactions with terminal alkynes
  • Synthesis of near-IR solid-state fluorescent naphthooxazine dyes
Reactant involved in synthesis of biologically active molecules including:
  • Steroid sulfatase inhibitors
  • Short cationic antimicrobial peptides
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)