Merck
568139
Sigma-Aldrich
反式-2-(4-甲苯基)乙烯基硼酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4CH3CH=CHB(OH)2
CAS号:
分子量:
161.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
169-175 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]\C(B(O)O)=C(\[H])c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H11BO2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10(11)12/h2-7,11-12H,1H3/b7-6+
InChI 密鑰
JJOBVKVXRDHVRP-VOTSOKGWSA-N
一般說明
含有不定量的酸酐
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)