Merck
518972
Sigma-Aldrich
反式-2-(4-氟苯基)乙烯基硼酸
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H4CH=CHB(OH)2
分子量:
165.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
mp
182-186 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES 字串
OB(O)\C=C\c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H8BFO2/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-6-9(11)12/h1-6,11-12H/b6-5+
InChI 密鑰
GBNJRIQSFJFDII-AATRIKPKSA-N
應用
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
  • Conjugate addition reactions
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)