Merck
566853
Sigma-Aldrich
1-异丙基哌嗪
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H16N2
CAS号:
分子量:
128.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4710 (lit.)
bp
180-181 °C (lit.)
體積密度
0.896 g/mL
SMILES 字串
CC(C)N1CCNCC1
InChI
1S/C7H16N2/c1-7(2)9-5-3-8-4-6-9/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
WHKWMTXTYKVFLK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
129.9 °F - closed cup
閃點(°C)
54.4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)