Merck
564974
Sigma-Aldrich
6-乙氧基-2-羟基苯酸乙酯
95%
别名:
Ethyl 2-ethoxy-6-hydroxybenzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OC6H3(OH)CO2C2H5
分子量:
210.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
60 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES 字串
CCOC(=O)c1c(O)cccc1OCC
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-9-7-5-6-8(12)10(9)11(13)15-4-2/h5-7,12H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
RWBODKGPEZVFRX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)