Merck
56437
Sigma-Aldrich
(S)-3-吡咯烷醇
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
别名:
(S)-3-羟基吡咯烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H9NO
分子量:
87.12
Beilstein:
5376132
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
光學活性
[α]20/D −6.5±1.5°, c = 3.5% in methanol
光學純度
enantiomeric ratio: ≥98:2 (GC)
折射率
n20/D 1.490
密度
1.078 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H9NO/c6-4-1-2-5-3-4/h4-6H,1-3H2/t4-/m0/s1
InChI 密鑰
JHHZLHWJQPUNKB-BYPYZUCNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)