About This Item
线性分子式:
CH2=CHCH2CH2CH(OH)CH3
CAS号:
分子量:
100.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
97%
光學活性
[α]20/D −15.0°, c = 1% in chloroform
折射率
n20/D 1.4320 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
密度
0.828 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
allyl
hydroxyl
SMILES 字串
C[C@@H](O)CCC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3,6-7H,1,4-5H2,2H3/t6-/m1/s1
InChI 密鑰
LNPNXWKVAFKIBX-ZCFIWIBFSA-N