Merck
550655
Sigma-Aldrich
正庚基溴化镁 溶液
1.0 M in diethyl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)6MgBr
CAS号:
分子量:
203.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in diethyl ether
bp
35 °C
密度
0.841 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C7H15.BrH.Mg/c1-3-5-7-6-4-2;;/h1,3-7H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
LDKGBIJDNGSVIH-UHFFFAOYSA-M
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-22.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-30 °C - closed cup