Merck
537152
Sigma-Aldrich
肉桂酸异丁酯
≥98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH=CHCO2CH2CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
204.26
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.54 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-11(2)10-15-13(14)9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-9,11H,10H2,1-2H3/b9-8+
InChI 密鑰
IQZUZPKOFSOVET-CMDGGOBGSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)