主要文件
536768
Sigma-Aldrich
PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,9.0 代 溶液
5 wt. % in methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=9);dendri PAMAM(NH2)2048
分子量:
467144.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
描述
amino surface groups
品質等級
形狀
liquid
分子量
generation 9.0
特點
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
5 wt. % in methanol
號表面基團
2048
折射率
n20/D 1.339
密度
0.807 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
外觀
含有 2048 个表面伯氨基
法律資訊
Dendritech®, Inc. 制造
使用及制造受 Dow Chemical Company 拥有的专利所保护。
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
536768-2G4061837697449