Merck
53658
Sigma-Aldrich
2,7-双(溴甲基)萘
≥97.0% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H10Br2
CAS号:
分子量:
314.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (HPLC)
mp
146-150 °C
官能基
bromo
SMILES 字串
BrCc1ccc2ccc(CBr)cc2c1
InChI
1S/C12H10Br2/c13-7-9-1-3-11-4-2-10(8-14)6-12(11)5-9/h1-6H,7-8H2
InChI 密鑰
FJSRQBBGMVBGHK-UHFFFAOYSA-N
應用
催化剂 O,O′-二烯丙基-N,N′-(2,7-萘二基二甲基)-双氢金鸡纳碱溴化物的前体
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Highly enantioselective and practical cinchona-derived phase-transfer catalysts for the synthesis of alpha-amino acids.
Hyeung-Geun Park et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(16), 3036-3038 (2002-08-31)