Merck
536326
Sigma-Aldrich
3-氟苯甲酰肼
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H4CONHNH2
CAS号:
分子量:
154.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
mp
139-143 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
hydrazine
SMILES 字串
NNC(=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C7H7FN2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(11)10-9/h1-4H,9H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
UUISEXNUHLZEDB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)