Merck
534153
Sigma-Aldrich
5′-溴-2′-羟基-3′-硝基苯乙酮
97%
别名:
3-溴-6-羟基-5-硝基苯乙酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H2(NO2)(OH)COCH3
CAS号:
分子量:
260.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
mp
129-132 °C (lit.)
官能基
bromo
ketone
nitro
SMILES 字串
CC(=O)c1cc(Br)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6BrNO4/c1-4(11)6-2-5(9)3-7(8(6)12)10(13)14/h2-3,12H,1H3
InChI 密鑰
CLNIBJASCGZXHH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)