Merck
533491
Sigma-Aldrich
聚合物键合型三苯基氯甲烷
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-1.8 mmol/g loading, 1 % cross-linked
别名:
三苯基甲基氯, 聚合物键合型氯三苯甲烷, 聚合物键合型氯代三苯甲烷, 聚苯乙烯交联二乙烯苯,α-氯二苯甲基化
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
交聯
1 % cross-linked
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: thiol reactive
標籤範圍
1.0-1.8 mmol/g loading
粒徑
200-400 mesh
SMILES 字串
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.ClC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)