Merck
532908
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-3-奎宁醇 盐酸盐
97%
别名:
(R)-(-)-奎宁环-3-醇 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H13NO · HCl
CAS号:
分子量:
163.65
Beilstein:
80123
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]20/D −35°, c = 1 in H2O
mp
344-350 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
Cl.O[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H13NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6-7,9H,1-5H2;1H/t7-;/m0./s1
InChI 密鑰
OYEJRVVBERZWPD-FJXQXJEOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)