Merck
530948
Sigma-Aldrich
聚合物键合型 2-氯三苯甲基肼
200-400 mesh, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g loading, 1 % cross-linked
别名:
(α-肼基-α-苯基-2-氯苄基)聚苯乙烯, Hydrazine bound to 2-chloro-trityl resin
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
交聯
1 % cross-linked
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
0.4-0.6 mmol/g loading
粒徑
200-400 mesh
官能基
hydrazine
SMILES 字串
[X]c1ccc(cc1)C(NN)(c3c(cccc3)Cl)c2ccccc2
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)