Merck
530255
Sigma-Aldrich
2-氨基-2-苯基丁酸
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5C(NH2)(CO2H)C2H5
CAS号:
分子量:
179.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
276-280 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CCC(N)(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-2-10(11,9(12)13)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
UBXUDSPYIGPGGP-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)