Merck
522767
Sigma-Aldrich
(氨甲基)聚苯乙烯
50-100 mesh, extent of labeling: 2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
别名:
AM-聚苯乙烯, 氨甲基化聚(苯乙烯-co-二乙烯基苯), 聚(苯乙烯-co-烯基苄胺-co-二乙烯基苄胺), 聚苯乙烯交联二乙烯基苯,氨甲基化, 苄胺键合聚合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
交聯
1 % cross-linked
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
2.0 mmol/g loading
粒徑
50-100 mesh
應用
peptide synthesis
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
清除酸、酰基氯、酸酐、醛和其他亲电体
法律資訊
Varian 产品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)