反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
1-2 mmol/g amine loading
基質
crosslinked with 1% DVB
粒徑
400-500 μm
應用
peptide synthesis
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
清除酸、酰基氯、酸酐、醛和其他亲电体
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3