Merck
522740
Sigma-Aldrich
Merrifield 多肽树脂
50-100 mesh
别名:
氯甲基化的苯乙烯-二乙烯基苯树脂, 氯甲基化聚苯乙烯, 氯甲基化苯乙烯/二乙烯基苯共聚物, 聚(苯乙烯-co-乙烯基苄基氯-co-二乙烯基苯), 聚苯乙烯交联二乙烯基苯,氯甲基化, 苯乙烯和二乙烯基苯的氯甲基化共聚物
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
標籤範圍
3.6-4.2 mmol Cl per g
粒徑
50-100 mesh
SMILES 字串
ClCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChI 密鑰
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Polymer Laboratories Ltd. 产品
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
522740-100G
522740-25G