产品名称
Merrifield 多肽树脂, 200-400 mesh, extent of labeling: 3.5-4.5 mmol/g Cl- loading, 1 % cross-linked
品質等級
交聯
1 % cross-linked
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
3.5-4.5 mmol/g Cl- loading
粒徑
200-400 mesh
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChI 密鑰
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
474517-100G | 4061832361338 |
474517-25G | 4061832361345 |
474517-5G |