Merck
520721
Sigma-Aldrich
氯化铱(III)
99.8% trace metals basis
别名:
三氯化铱
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
IrCl3
CAS号:
分子量:
298.58
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.8% trace metals basis
形狀
powder or crystals
雜質
≤2500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
763 °C (lit.)
溶解度
H2O: insoluble(lit.)
aliphatic hydrocarbons: insoluble(lit.)
aqueous acid: insoluble(lit.)
SMILES 字串
Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ir/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氯化铱(III) 是一种结晶无机固体,具有良好的导电性,在红外线区域有良好的透射性。它可用于催化领域和纳米材料合成。
應用
氯化铱(III) 可 用于:
  • 作为 合成铱纳米颗粒的前体。
  • 作为 起始原料用于合成制造OLED的铱络合物 。
  • 作为催化剂以芳基、杂环或脂肪族胺进行环氧化物的开环反应。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Rajendra Prasad Paitandi et al.
European journal of medicinal chemistry, 84, 17-29 (2014-07-12)
Efficacy of the ferrocene appended piano-stool dipyrrinato complexes [(η(6)-C6H6)RuCl(fcdpm)] (1), [(η(6)-C10H14)RuCl(fcdpm)] (2), [(η(6)-C12H18)RuCl(fcdpm)] (3) [(η(5)-C5Me5)RhCl(fcdpm)] (4) and [(η(5)-C5Me5)IrCl(fcdpm)] (5) [fcdpm = 5-ferrocenyldipyrromethene] toward anticancer activity have been described. Binding of the complexes with calf thymus DNA (CT-DNA) and BSA (bovine
商品
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.