濃度
0.5 M in THF
密度
0.992 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)c1ccccc1[Zn]Br
InChI
1S/C9H9O2.BrH.Zn/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-6H,2H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
XOFOTLKSCXXHTH-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品。®Rieke Metals, Inc. 的注册商标。
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup