Merck
519111
Sigma-Aldrich
二硫化二砷
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
As2S2
CAS号:
分子量:
213.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
反應適用性
core: arsenic
reagent type: catalyst
SMILES 字串
S=[As][As]=S
InChI
1S/As2S2/c3-1-2-4
InChI 密鑰
KKPLQJMNSIUAFP-UHFFFAOYSA-N
一般說明
二硫化二砷用于合成各种物质,包括硫族沸石类似物、直接带隙半导体和硫代砷酸盐化合物。二硫化二砷还具有较强的二次谐波产生特性,适用于非线性光学应用。
應用
二硫化二砷用于:
  • 合成硫代砷酸盐
  • 合成硫族沸石类似物(2)
  • 合成直接带隙半导体
  • 因其较强的二次谐波产生特性而适用于非线性光学应用
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
An electron diffraction investigation of sulfur nitride, arsenic disulfide (realgar), arsenic trisulfide (orpiment) and sulfur.
Lu CS, et al.
Journal of the American Chemical Society, 66(5), 818-827 (1994)