Merck
518352
Sigma-Aldrich
2-羟甲基-3,4-二氢吡喃,聚合物键合型
extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked
别名:
DHP 树脂, Ellmans DHP 树脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
交聯
1 % cross-linked
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
標籤範圍
~0.7 mmol/g loading
SMILES 字串
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C3CC(COCc4ccccc4)OC=C3
InChI 密鑰
NZNILWSVTWMRHZ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)