About This Item
线性分子式:
(C5H4CH(CH3)2)2WH2
CAS号:
分子量:
400.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
形狀
liquid
成份
W, 43.8-48.0% gravimetric (, with Cinchonine)
反應適用性
core: tungsten
reagent type: catalyst
折射率
n20/D 1.6 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
SMILES 字串
[WH2].CC(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C8H11.W.2H/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;;;/h2*3-7H,1-2H3;;;
InChI 密鑰
BRZLVTGJFZKZNZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
199.9 °F - closed cup
閃點(°C)
93.3 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
512559-2.5G | 4061833490433 |