Merck
497576
Sigma-Aldrich
3-氯苄基氯化锌 溶液
0.5 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4CH2ZnCl
分子量:
226.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
濃度
0.5 M in THF
密度
0.969 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[Zn]Cc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H6Cl.ClH.Zn/c1-6-3-2-4-7(8)5-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
VJWMZXWZIIUJNC-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.22 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)