化驗
96%
反應適用性
core: iron
reagent type: catalyst
mp
151-156 °C (lit.)
SMILES 字串
[Fe].O=C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.O=C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H5O.Fe/c2*7-5-6-3-1-2-4-6;/h2*1-5H;
InChI 密鑰
SRAPEJKOIJWBFN-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3