Merck
494682
Sigma-Aldrich
氧化铟锡
−325 mesh, ≥99.99% trace metals basis
别名:
ITO
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
powder
成份
In2O3, 90%
SnO2, 10%
粒徑
−325 mesh
mp
1910 °C (lit.)
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=[SnH2].O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
InChI 密鑰
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)