Merck
492973
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OH-3-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
别名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine-3-13C, L-Phenylalanine-3-13C, N-t-Boc derivative
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H513CH2CH(NH-Boc)CO2H
分子量:
266.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
≥98% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +25°, c = 1 in ethanol
技術
bio NMR: suitable
mp
85-87 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Boc
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[H][C@@]([13CH2]c1ccccc1)(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i9+1
InChI 密鑰
ZYJPUMXJBDHSIF-BEAUBAMTSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)