Merck
492272
Sigma-Aldrich
二甲基砜-d6
99 atom % D, 99% (CP)
别名:
甲基砜-d3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CD3)2SO2
CAS号:
分子量:
100.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
solid
bp
238 °C (lit.)
mp
107-109 °C (lit.)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])S(=O)(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI 密鑰
HHVIBTZHLRERCL-WFGJKAKNSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)