Merck
492108
Sigma-Aldrich
Cytosine-2,4-13C2,15N3
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C2C2H515N3O
分子量:
116.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
形狀
solid
mp
>300 °C (lit.)
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[15NH2][13C]1=[15N][13C](=O)[15NH]C=C1
InChI
1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI 密鑰
OPTASPLRGRRNAP-SLOBMOILSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)