Merck
491551
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzoic acid-α-13C-2,3,5,6-d4
99 atom % 13C, 98 atom % D
别名:
4-Fluorobenzoic-carboxy-13C-2,3,5,6-d4-acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6D413CO2H
分子量:
145.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % D
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
mp
182-184 °C (lit.)
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1F)[13C](O)=O
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,7+1
InChI 密鑰
BBYDXOIZLAWGSL-YRTBNJHASA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)