Merck
491241
Sigma-Aldrich
N-甲基吡咯烷-2,2,3,3,4,4,5,5-d8
98 atom % D
别名:
1-甲基吡咯烷-2,2,3,3,4,4,5,5-d8
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5D8H3N
分子量:
93.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
80-81 °C (lit.)
密度
0.897 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+8
SMILES 字串
CN1C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H11N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,5D2
InChI 密鑰
AVFZOVWCLRSYKC-UDCOFZOWSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-0.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.80 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)