Merck
488925
Sigma-Aldrich
DL-丙氨酸-2-d
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CD(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
90.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
形狀
solid
mp
289 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[2H]C(C)(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i2D
InChI 密鑰
QNAYBMKLOCPYGJ-VMNATFBRSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)