Merck
488194
Sigma-Aldrich
溴苄-α-13C
99 atom % 13C
别名:
α-溴甲苯-α-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H513CH2Br
CAS号:
分子量:
172.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.575 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−3-−1 °C (lit.)
密度
1.446 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
Br[13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i6+1
InChI 密鑰
AGEZXYOZHKGVCM-PTQBSOBMSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
186.8 °F - closed cup
閃點(°C)
86 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)