Merck
480436
Sigma-Aldrich
溴苄-d7
98 atom % D
别名:
α-溴甲苯-d7
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6D5CD2Br
CAS号:
分子量:
178.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.574 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−3-−1 °C (lit.)
密度
1.497 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+7
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2
InChI 密鑰
AGEZXYOZHKGVCM-XZJKGWKKSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
附屬品
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup