Merck
486558
Sigma-Aldrich
二甲基-d6-胺
99 atom % D
别名:
Bis(trideuteriomethyl)amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CD3)2NH
CAS号:
分子量:
51.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
蒸汽密度
1.55 (15 °C, vs air)
蒸汽壓力
1277 mmHg ( 20 °C)
同位素純度
99 atom % D
化驗
99% (CP)
自燃溫度
753 °F
技術
protein expression: suitable
bp
7 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])NC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI 密鑰
ROSDSFDQCJNGOL-WFGJKAKNSA-N
包裝
带 CGA 110/180 不锈钢阀的气阀瓶
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
推薦產品
推荐使用不锈钢控制阀 Z146951、Z187224 或不锈钢调节器 Z148504 和 Z148512 中的任意一种,以及"T"型吹扫阀 Z151661。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
19.9 °F - closed cup
閃點(°C)
-6.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)