Merck
485993
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-OH-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
别名:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine-1-13C, L-Valine-1-13C, N-Fmoc derivative
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH(NH-Fmoc)13CO2H
分子量:
340.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
98% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −17°, c = 1 in DMF
技術
bio NMR: suitable
mp
143-145 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i19+1
InChI 密鑰
UGNIYGNGCNXHTR-ZLHLYFPTSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)