Merck
485780
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OH-2-13C
99 atom % 13C
别名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-2-13C, Glycine-2-13C, N-t-Boc derivative
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Boc-NH13CH2CO2H
分子量:
176.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
mp
86-89 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Boc
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i4+1
InChI 密鑰
VRPJIFMKZZEXLR-AZXPZELESA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)