Merck
485519
Sigma-Aldrich
二甲基亚砜-13C2
99 atom % 13C
别名:
13 C 标记的二甲基亚砜, DMSO-13C2, 二甲基亚砜-13C2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(13CH3)2SO
分子量:
80.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352119
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
18.4 °C (lit.)
密度
1.129 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[13CH3]S([13CH3])=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1+1,2+1
InChI 密鑰
IAZDPXIOMUYVGZ-ZDOIIHCHSA-N
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)