Merck
484881
Sigma-Aldrich
4-[双[2-(乙酰氧基)乙基]氨基]苯甲醛
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CO2CH2CH2)2NC6H4CHO
CAS号:
分子量:
293.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
bp
193-195 °C/0.08 mmHg (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
官能基
aldehyde
amine
ester
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(CCOC(C)=O)CCOC(C)=O
InChI
1S/C15H19NO5/c1-12(18)20-9-7-16(8-10-21-13(2)19)15-5-3-14(11-17)4-6-15/h3-6,11H,7-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
HYLXLGFSGXFLFE-UHFFFAOYSA-N
相关类别
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)