化驗
98%
形狀
powder
溶解度
organic solvents: soluble
SMILES 字串
C1CC2CCC3CC4CC5c6cc7cc8cc9CC%10CCC%11CC1C%12c%13c%11c%10c%14c9c%15c8c%16c7c6c%17C%18=C5C4c%19c3c%20c2c%12c%21c%20c(c%18%19)c%22c%17c%16c%15c%23c%14c%13c%21c%22%23
特點和優勢
该物质很可能为 D2d 和 D2 结构异构体的混合物。最常见的富勒烯杂质为 C82 和 C86。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3