Merck
479535
Sigma-Aldrich
铂(0)-1,3-二乙烯-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷络合物 溶液
0.05 M in poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated
别名:
Karstedt′s catalyst, Platinum(0) 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt
CAS号:
分子量:
381.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
core: platinum
reagent type: catalyst
品質等級
濃度
0.05 M in poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated
bp
>200 °C
密度
0.984 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Pt].C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
InChI
1S/C8H18OSi2.Pt/c1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2;/h7-8H,1-2H2,3-6H3;
InChI 密鑰
RCNRJBWHLARWRP-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)