About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H25NO4
CAS号:
分子量:
367.44
Beilstein:
7723942
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
推荐产品
化驗
≥96.0%
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H25NO4/c1-14(2)11-15(12-21(24)25)23-22(26)27-13-20-18-9-5-3-7-16(18)17-8-4-6-10-19(17)20/h3-10,14-15,20H,11-13H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t15-/m0/s1
InChI 密鑰
YLVSABQQLLRFIJ-HNNXBMFYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3