反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
品質等級
標籤範圍
0.4-0.8 mmol/g loading
基質
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
粒徑
100-200 mesh
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[X]C(=O)[C@H]1N(CCC1)C(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3